Fortfahren mit
GF53111663
Wolfram
insulated wire, 1m, conductor diameter 0.075mm, insulation thickness 0.02mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.9%
Synonym(e):
Wolfram
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 356,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
W
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.84
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141747
MDL number:
eCl@ss:
38180901
€ 356,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99.9%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 531-116-63
resistivity
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × thickness
1 m × 0.075 mm × 0.02 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
267562GF29433348GF55004666
Wolfram insulated wire, 1m, conductor diameter 0.075mm, insulation thickness 0.02mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.9%
GF53111663
Wolfram
Wolfram wire reel, 25m, diameter 0.75mm, clean, 99.95%
GF29433348
Wolfram
Wolfram wire reel, 500m, diameter 0.125mm, clean, 99.95%
GF55004666
Wolfram
description
insulated wire, 1m, conductor diameter 0.075mm, insulation thickness 0.02mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.9%
description
wire, diam. 1.0 mm, 99.99% trace metals basis
description
wire reel, 25m, diameter 0.75mm, clean, 99.95%
description
wire reel, 500m, diameter 0.125mm, clean, 99.95%
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
assay
99.9%
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.95%
assay
99.95%
manufacturer/tradename
Goodfellow 531-116-63
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Goodfellow 294-333-48
manufacturer/tradename
Goodfellow 550-046-66
bp
5660 °C (lit.)
bp
5660 °C (lit.)
bp
5660 °C (lit.)
bp
5660 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
4.9 μΩ-cm, 20°C
resistivity
4.9 μΩ-cm, 20°C
resistivity
-
resistivity
4.9 μΩ-cm, 20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)