Fortfahren mit
GF80791106
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
sheet, 150 x 150mm, 3.2mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE043200
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101712
eCl@ss:
38190401
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
foil
composition
Fe54Ni29Co17
reaction suitability
core: cobalt, core: iron, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 807-911-06
size × thickness
150 x 150 mm × 3.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF08467375GF12521269GF12250921
description
sheet, 150 x 150mm, 3.2mm thickness, annealed
description
foil, 50 x 50mm, 0.5mm thickness, annealed
description
foil, 100 x 100mm, 0.30mm thickness, annealed
description
foil, 100 x 100mm, 0.20mm thickness, annealed
form
foil
form
foil (annealed)
form
foil (annealed)
form
foil (annealed)
manufacturer/tradename
Goodfellow 807-911-06
manufacturer/tradename
Goodfellow 084-673-75
manufacturer/tradename
Goodfellow 125-212-69
manufacturer/tradename
Goodfellow 122-509-21
reaction suitability
core: iron, core: cobalt, core: nickel
reaction suitability
core: iron, core: cobalt, core: nickel
reaction suitability
core: cobalt, core: iron, core: nickel
reaction suitability
core: nickel, core: cobalt, core: iron
size × thickness
150 x 150 mm × 3.2 mm
size × thickness
50 mm × 50 mm × 0.5 mm
size × thickness
100 mm × 100 mm × 0.30 mm
size × thickness
100 mm × 100 mm × 0.20 mm
composition
Fe54Ni29Co17
composition
Fe54Ni29Co17
composition
Fe54Ni29Co17
composition
Fe54Ni29Co17
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)