Fortfahren mit
GF93946292
Aluminium
foil, thickness 1.0 mm, diameter 25 mm, high purity 99.999%
Synonym(e):
AL000690
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26.98
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141702
MDL number:
eCl@ss:
38120301
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99.999%
form
foil
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 939-462-92
resistivity
2.6548 μΩ-cm
diam.
25 mm
thickness
1.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metallization
perovskite solar cells
semiconductor synthesis
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF25185977GF27935950GF85240694
Aluminium foil, thickness 1.0 mm, diameter 25 mm, high purity 99.999%
GF93946292
Aluminium
Aluminium foil, thickness 2.0 mm, size 150 × 150 mm, high purity 99.999%
GF25185977
Aluminium
Aluminium foil, thickness 0.3 mm, length 2 m, purity 99%
GF27935950
Aluminium
Aluminium honeycomb, 600x600mm, thickness 20mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0.072g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
GF85240694
Aluminium
description
foil, thickness 1.0 mm, diameter 25 mm, high purity 99.999%
description
foil, thickness 2.0 mm, size 150 × 150 mm, high purity 99.999%
description
foil, thickness 0.3 mm, length 2 m, purity 99%
description
honeycomb, 600x600mm, thickness 20mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0.072g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
assay
99.999%
assay
99.999%
assay
99%
assay
99.5%
form
foil
form
foil
form
foil
form
honeycomb
manufacturer/tradename
Goodfellow 939-462-92
manufacturer/tradename
Goodfellow 251-859-77
manufacturer/tradename
Goodfellow 279-359-50
manufacturer/tradename
Goodfellow 852-406-94
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)