Fortfahren mit
GF96886355
Aluminiumoxid
bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
Synonym(e):
AL60BO61
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.230,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
31161620
€ 1.230,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 25
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-863-55
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF43225860GF26996833
description
bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
description
Bolt, size m6 x 10 mm, length 10 pcs, head style hexagonal
description
rod, 5.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-863-55
manufacturer/tradename
Goodfellow 432-258-60
manufacturer/tradename
Goodfellow 269-968-33
packaging
pkg of 25
packaging
pkg of 10
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminiumoxid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)