Direkt zum Inhalt
Merck

Fortfahren mit

S106933

12,28-DITHIAHEPTACYCLO[28.2.2.2(7,10).2(14,17).2(23,26).1(2,6).1(18,22)]DOTETRACONTA-1(32),2(42),3,5,7,9,14,16,18(37),19,21,23,25,30,33,35,38,40-OCTADECAENE 12,12,28,28-TETRAOXIDE

AldrichCPR

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 30,60

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C40H32O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
640.827
MDL number:

€ 30,60


Versand innerhalb von 2 Werktagen (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)

​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Other Notes

Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of rare and unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.

NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH'S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen