Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 73,30 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C101420
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS14/20
€ 73,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C101420
L
120 mm
General description
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 14/20, L 120 mm | description joint: ST/NS 14/20, L 100 mm | description joint: ST/NS 24/40, L 120 mm | description joint: ST/NS 14/20, L 75 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C101420 | manufacturer/tradename Synthware C101100 | manufacturer/tradename Synthware C102441 | manufacturer/tradename Synthware C101075 |
| joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| L 120 mm | L 100 mm | L 120 mm | L 75 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Vigreux distillation column
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?