Fortfahren mit
SYNC179110
Synthware™ water jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 19/22, jacket H 110 mm
Synonym(e):
Synthware C179110, jacketed glass distilling column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32150313
Manufacturer/tradename:
Synthware C179110
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS19/22
€ 77,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C179110
jacket H
110 mm
General description
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC171120SYNC179200SYNC171200
description
joint: ST/NS 19/22, jacket H 110 mm
description
joint: ST/NS 14/20, jacket H 110 mm
description
joint: ST/NS 19/22, jacket H 200 mm
description
joint: ST/NS 14/20, jacket H 200 mm
manufacturer/tradename
Synthware C179110
manufacturer/tradename
Synthware C171120
manufacturer/tradename
Synthware C179200
manufacturer/tradename
Synthware C171200
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
jacket H
110 mm
jacket H
110 mm
jacket H
200 mm
jacket H
200 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)