Fortfahren mit
SYNC184261C
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock and coarse fritted disc
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 203 mm
Synonym(e):
Synthware C184261C, glass chromatograpy column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C184261C
I.D. × L
20.0 mm × 203 mm
O.D.
26 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. With a coarse porosity fritted disc to support column packing. The section below disc is carefully minimized to prevent re-mixing of components already separated. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product includes coarse fritted disc.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC184263CSYNC184264CSYNC184321C
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 203 mm
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 305 mm
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 457 mm
description
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 203 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
O.D.
26 mm
O.D.
-
O.D.
-
O.D.
-
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
I.D. × L
20.0 mm × 203 mm
I.D. × L
20.0 mm × 305 mm
I.D. × L
20.0 mm × 457 mm
I.D. × L
26.0 mm × 203 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C184261C
manufacturer/tradename
Synthware C184263C
manufacturer/tradename
Synthware C184264C
manufacturer/tradename
Synthware C184321C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)