Fortfahren mit
SYNC204100
Synthware™ Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 100 mm
Synonym(e):
Synthware C204100, Straight condenser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 108,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C204100
jacket L
100 mm
General description
Synthware™ Liebig condenser features a 100 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (24/40) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC204400SYNC201120SYNC204300
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 100 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm
description
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C204100
manufacturer/tradename
Synthware C204400
manufacturer/tradename
Synthware C201120
manufacturer/tradename
Synthware C204300
jacket L
100 mm
jacket L
400 mm
jacket L
120 mm
jacket L
300 mm
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)