Fortfahren mit
SYNC221420
Synthware™ air reflux condenser
joint: ST/NS 14/20, L 96 mm
Synonym(e):
Synthware C221420, Glass air condenser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 34,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C221420
L
96 mm
General description
Synthware™ air reflux is a condenser enhancing separation through a reflux mechanism. With upper standard taper outer joint (14/20) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint. Overall length is 143 mm and length between the joints is 96 mm.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC221410SYNC351420SYNC321410
description
joint: ST/NS 14/20, L 96 mm
description
joint: ST/NS 14/10, L 100 mm
description
joint: ST/NS 14/20, coil L 100 mm
description
joint: ST/NS 14/10
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/10
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/10
L
96 mm
L
100 mm
L
-
L
-
manufacturer/tradename
C221420
manufacturer/tradename
C221410
manufacturer/tradename
Synthware C351420
manufacturer/tradename
C321410
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ air reflux condenser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)