Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 125,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C254300
hose size
10 mm
jacket L
300 mm
General description
Synthware™ Allihn condenser features a 300 mm jacketed length for superior cooling efficiency. A series of internal glass bulbs increase surface area for efficient cooling and prevent loss of volatile substances. With upper standard taper outer joint (24/40) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 29/42, jacket L 300 mm, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm, hose size 10 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS29/42 | joint joint: ST/NS24/40 |
| jacket L 300 mm | jacket L 200 mm | jacket L 300 mm | jacket L 400 mm |
| hose size 10 mm | hose size 10 mm | hose size 10 mm | hose size 10 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C254300 | manufacturer/tradename Synthware C251200 | manufacturer/tradename Synthware C625300 | manufacturer/tradename Synthware C254400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Allihn condenser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?