Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 163,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32049090
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C269100
hose size
8 mm
General description
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint. Hose connections have an O.D. of 8mm or 10mm at the middle serration.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm | description joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm | description joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 |
| manufacturer/tradename Synthware C269100 | manufacturer/tradename Synthware C261100 | manufacturer/tradename Synthware C264125 | manufacturer/tradename Synthware C264275 |
| hose size 8 mm | hose size 8 mm | hose size 10 mm | hose size 10 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ coil-style reflux condenser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?