Fortfahren mit
SYNC341014
Synthware™ Dewar microscale condenser
joint: ST/NS 14/20, I.D. 31 mm, D 90 mm
Synonym(e):
Synthware C341014, sidearm dewar condenser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
40161501
eCl@ss:
32039090
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS14/20
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C341014
D
90 mm
I.D.
31 mm
General description
Synthware™ micro Dewar condenser is a compact, insulated condenser designed for low-temperature applications. It features a double-walled construction with a vacuum layer to minimize heat transfer, allowing efficient condensation of vapors while maintaining a stable low temperature. Large opening in the top for use with dry ice. Side joints is at a 90° angle.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC321410SYNC351420SYNC141120
description
joint: ST/NS 14/20, I.D. 31 mm, D 90 mm
description
joint: ST/NS 14/10
description
joint: ST/NS 14/20, coil L 100 mm
description
joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/10
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
D
90 mm
D
-
D
-
D
-
manufacturer/tradename
C341014
manufacturer/tradename
C321410
manufacturer/tradename
Synthware C351420
manufacturer/tradename
Synthware C141120
I.D.
31 mm
I.D.
-
I.D.
-
I.D.
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)