Fortfahren mit
SYNC362640
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 20.0 mm, L 457 mm
Synonym(e):
Synthware C362640, glass chromatograpy column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
€ 115,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32039090
€ 115,60
Listenpreis€ 136,00Sparen Sie 15%
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C362640
I.D.
20.0 mm
L
457 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC364640SYNC362620SYNC362630
description
I.D. 20.0 mm, L 457 mm
description
I.D. 40.0 mm, L 457 mm
description
I.D. 20.0 mm, L 203 mm
description
I.D. 20.0 mm, L 305 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
L
457 mm
L
457 mm
L
203 mm
L
305 mm
I.D.
20.0 mm
I.D.
40.0 mm
I.D.
20.0 mm
I.D.
20.0 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C362640
manufacturer/tradename
Synthware C364640
manufacturer/tradename
Synthware C362620
manufacturer/tradename
Synthware C362630
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)