Fortfahren mit
SYNC366040C
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 457 mm
Synonym(e):
Synthware C366040C, glass chromatograpy column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 229,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C366040C
L
457 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC366060CSYNC361740CSYNC363230C
description
L 457 mm
description
L 610 mm
description
L 457 mm
description
L 254 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
L
457 mm
L
610 mm
L
457 mm
L
254 mm
manufacturer/tradename
Synthware C366040C
manufacturer/tradename
Synthware C366060C
manufacturer/tradename
Synthware C361740C
manufacturer/tradename
Synthware C363230C
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)