Fortfahren mit
SYNC371720
Synthware™ chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 203 mm
Synonym(e):
Synthware C371720, glass chromatograpy column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C371720
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
13.4 mm × 203 mm
capacity
100 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC371730SYNC373220SYNC371740
description
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 203 mm
description
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 305 mm
description
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 203 mm
description
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 13.4 mm × 457 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
13.4 mm × 203 mm
I.D. × L
13.4 mm × 305 mm
I.D. × L
26.0 mm × 203 mm
I.D. × L
13.4 mm × 457 mm
manufacturer/tradename
Synthware C371720
manufacturer/tradename
Synthware C371730
manufacturer/tradename
Synthware C373220
manufacturer/tradename
Synthware C371740
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
capacity
100 mL
capacity
100 mL
capacity
500 mL
capacity
250 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)