Fortfahren mit
SYNC378040
Synthware™ chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 73.0 mm × 457 mm
Synonym(e):
Synthware C378040, glass chromatograpy column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 344,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
eCl@ss:
32110501
€ 344,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C378040
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
73.0 mm × 457 mm
capacity
1000 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC376040SYNC373240SYNC376030
description
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 73.0 mm × 457 mm
description
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 457 mm
description
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 26.0 mm × 457 mm
description
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 305 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
I.D. × L
73.0 mm × 457 mm
I.D. × L
53.0 mm × 457 mm
I.D. × L
26.0 mm × 457 mm
I.D. × L
53.0 mm × 305 mm
capacity
1000 mL
capacity
1000 mL
capacity
500 mL
capacity
1000 mL
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
-
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)