Fortfahren mit
SYNC396025C
Synthware™ chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 254 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Synonym(e):
Synthware C396025C, glass chromatograpy column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 244,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
€ 244,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C396025C
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
53.0 mm × 254 mm
capacity
500 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC396020CSYNC394625CSYNC396040C
description
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 254 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
description
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 203 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
description
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 40.0 mm × 254 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
description
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 457 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
capacity
500 mL
capacity
500 mL
capacity
500 mL
capacity
1000 mL
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
joint
joint: ST/NS top24/40
manufacturer/tradename
Synthware C396025C
manufacturer/tradename
Synthware C396020C
manufacturer/tradename
Synthware C394625C
manufacturer/tradename
Synthware C396040C
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
I.D. × L
53.0 mm × 254 mm
I.D. × L
53.0 mm × 203 mm
I.D. × L
40.0 mm × 254 mm
I.D. × L
53.0 mm × 457 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)