Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 87,50 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 87,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C432440
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 24/40 | description joint: ST/NS 24/40, with PTFE stopcock | description capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40 | description capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40 |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 |
| manufacturer/tradename C432440 | manufacturer/tradename Synthware C1324 | manufacturer/tradename Synthware C414500 | manufacturer/tradename Synthware C414250 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?