Fortfahren mit
SYNC504250
Synthware™ Liebig condenser with 8 mm OD removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 250 mm
Synonym(e):
Synthware C504250, straight condenser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C504250
jacket L
250 mm
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC504200SYNC504300SYNC501120
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 250 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
description
joint: ST/NS 14/20, jacket L 120 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
jacket L
250 mm
jacket L
200 mm
jacket L
300 mm
jacket L
120 mm
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
manufacturer/tradename
Synthware C504250
manufacturer/tradename
Synthware C504200
manufacturer/tradename
Synthware C504300
manufacturer/tradename
Synthware C501120
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)