Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 231,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 231,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C534125
Overall H
300 mm
coil L
125 mm
hose size
8 mm
General description
Synthware™ reflux condenser jacketed with large cooling capacity and two removable hose connections.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 24/40, coil L 125 mm, Overall H 300 mm, hose size 8 mm | description joint: ST/NS 24/40, coil L 125 mm, hose size 10 mm, Overall H 300 mm | description joint: ST/NS 24/40, coil L 175 mm, hose size 10 mm, Overall H 350 mm | description joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm |
| packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| hose size 8 mm | hose size 10 mm | hose size 10 mm | hose size 10 mm |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 |
| manufacturer/tradename C534125 | manufacturer/tradename Synthware C314125 | manufacturer/tradename Synthware C314175 | manufacturer/tradename Synthware C564125 |
| coil L 125 mm | coil L 125 mm | coil L 175 mm | coil L - |
| Overall H 300 mm | Overall H 300 mm | Overall H 350 mm | Overall H - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?