Fortfahren mit
SYNC554200
Synthware™ West condenser with removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
Synonym(e):
Synthware C554200, glass West condenser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C554200
jacket L
200 mm
General description
With narrow annular space for high cooling efficiency.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC554300SYNC551190SYNC154100
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 190 mm
description
joint: ST/NS 24/40, jacket L 100 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C554200
manufacturer/tradename
Synthware C554300
manufacturer/tradename
Synthware C551190
manufacturer/tradename
Synthware C154100
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
jacket L
200 mm
jacket L
300 mm
jacket L
190 mm
jacket L
100 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)