Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 212,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 212,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C564175
hose size
10 mm
General description
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm | description joint: ST/NS 14/20, hose size 8 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| hose size 10 mm | hose size 10 mm | hose size 10 mm | hose size 8 mm |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 |
| manufacturer/tradename Synthware C564175 | manufacturer/tradename Synthware C564125 | manufacturer/tradename Synthware C564225 | manufacturer/tradename Synthware C561100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ coil-style reflux condenser with removable hose connections
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?