Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 82,70 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C579110
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS19/22
€ 82,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C579110
jacket H
110 mm
General description
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 19/22, jacket H 110 mm | description joint: ST/NS 14/20, jacket H 200 mm | description joint: ST/NS 14/20, jacket H 110 mm | description joint: ST/NS 24/40, jacket H 200 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C579110 | manufacturer/tradename Synthware C571200 | manufacturer/tradename Synthware C571120 | manufacturer/tradename Synthware C574200 |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| jacket H 110 mm | jacket H 200 mm | jacket H 110 mm | jacket H 200 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ water jacketed distillation column with removable hose connections
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?