Fortfahren mit
SYNF311925
Synthware™ recovery flask
25 mL, joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware F311925, oval shape flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 24,00
€ 21,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
25 mL, 25 mL
Material:
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
Joint:
joint: ST/NS19/22
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 21,60
Listenpreis€ 24,00Sparen Sie 10%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F311925
capacity
25 mL, 25 mL
General description
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF312425SYNF311425SYNF311250
description
25 mL, joint: ST/NS 19/22
description
25 mL, joint: ST/NS 24/40
description
25 mL, joint: ST/NS 14/20
description
250 mL, joint: ST/NS 14/20
capacity
25 mL , 25 mL
capacity
25 mL , 25 mL
capacity
25 mL , 25 mL
capacity
250 mL, 250 mL
manufacturer/tradename
Synthware F311925
manufacturer/tradename
Synthware F312425
manufacturer/tradename
Synthware F311425
manufacturer/tradename
Synthware F311250
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
material
borosilicate glass flask, single-neck , pear-shaped
material
borosilicate glass flask, single-neck , pear-shaped
material
borosilicate glass flask, pear-shaped , single-neck
material
single-neck , pear-shaped , borosilicate glass flask
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ recovery flask
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)