Fortfahren mit
SYNF477500A
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and Glass stopper
500 mL, Joints: (27)
Synonym(e):
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper, Synthware F477500A, glass separatory funnel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
Joints: (27)
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
Joints: (27)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F477500A
capacity
500 mL , 500 mL
General description
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF477000ASYNF477500SYNF477000
description
500 mL, Joints: (27)
description
1000 mL, Joints: (27)
description
500 mL, Joints: (27)
description
1000 mL, Joints: (27)
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
1000 mL , 1000 mL
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
1000 mL , 1000 mL
manufacturer/tradename
Synthware F477500A
manufacturer/tradename
Synthware F477000A
manufacturer/tradename
Synthware F477500
manufacturer/tradename
Synthware F477000
joint
Joints: (27)
joint
Joints: (27)
joint
Joints: (27)
joint
Joints: (27)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)