Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 40,30 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
eCl@ss:
32035601
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 40,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F601002F
capacity
2 mL , 2 mL
General description
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 2 mL, porosity: fine | description 2 mL, porosity: medium | description 15 mL, porosity: extra coarse | description 60 mL, porosity: fine |
| capacity 2 mL , 2 mL | capacity 2 mL, 2 mL | capacity 15 mL, 15 mL | capacity 60 mL, 60 mL |
| manufacturer/tradename Synthware F601002F | manufacturer/tradename Synthware F601002M | manufacturer/tradename Synthware F602015X | manufacturer/tradename Synthware F604060F |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Buchner funnel
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?