Fortfahren mit
SYNF622425
Synthware™ pressure equalizing addition funnel
25 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
Synonym(e):
Synthware F622425, dropping funnel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 205,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F622425
capacity
25 mL , 25 mL
General description
With 1:5 PTFE stopcock
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF624250SYNF622460SYNF62241L
description
25 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
description
250 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
description
60 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
description
1000 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
capacity
25 mL, 25 mL
capacity
250 mL, 250 mL
capacity
60 mL , 60 mL
capacity
1000 mL, 1000 mL
manufacturer/tradename
Synthware F622425
manufacturer/tradename
Synthware F624250
manufacturer/tradename
Synthware F622460
manufacturer/tradename
Synthware F62241L
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)