Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 727,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41103811
Manufacturer/tradename:
IKA
€ 727,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
IKA
availability
available only in EU
General description
Note: This attachment is for all kinds of vessels; infinitely variable clamping rolls allow universal adaptation to the vessels.
Legal Information
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description AS 260.1 universal attachment | description AS 130.1 universal attachment | description AS 130.3 dish attachment | description AS 260.3 dish attachment, 1/cs |
| manufacturer/tradename IKA | manufacturer/tradename IKA 8017300 | manufacturer/tradename IKA 3120000 | manufacturer/tradename IKA 3120600 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging case of 1, pack of 1 |
| availability available only in EU | availability - | availability - | availability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IKA® universal attachments for KS 130/260 basic and control shakers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?