Merck
Z744435
2mag bioMIXdrive 2 magnetic stirrer, two stirring points
new
stirrer volume 5 —5,000 mL , per stirring position, AC/DC input 100 - 240 V
Synonym(e):
2Mag 80002, control device, magnetic mixer, magnetic stir plate, stirrer
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.43
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
positions 2
5 W stirring power
Protection class IP68
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
2mag 80002
Parameter
50 °C temp. range (submerged in water)
5– 250 rpm speed
±10-50 °C temp. range (at 100% humidity)
plate W × D × H
130 mm × 270 mm × 38 mm
Rührervolumen
5 —5,000 mL , per stirring position
Allgemeine Beschreibung
2mag ultra flat, wear free magnetic stirring drive with large standing surface for up to 5,000 ml stirring volumes for cell cultures and viscous culture media, complete with external control unit. Maintenance-free 2mag-stepper-motor-drive for extremely slow and 100% jerk-free and gentle mixing, extended speed range from 5 up to 250 rpm, jerk-free, even and smooth stirring also at slow speeds, suitable for culture flasks with spinning propeller- and maximum firm. Submersible in water baths, designed for the warming-free long term operation in CO2-incubators.
Anwendung
  • Chemical reactions
  • Cell culture
  • Microbiology.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Water and germ proof
  • Warming-free long term operation in CO2-incubator
  • 2 stirring points
  • Up to 5,000 litres stirring volume per stirring point
  • 5 - 250 rpm
  • Clear digital display
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)