Merck
Z744440
2mag MIXcontrol MTP control device
new
for use with MIXdrive 6/12/24/96 MTP stirring device, with RS232 interface, AC/DC input 100 - 240 V, UK plug
Synonym(e):
2MAG MIXcontrol MTP control device, 2Mag 90252, control device, control module, lab stirrer control device, lab stirrer control module
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.43
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
10 W stirring power
Protection class IP20
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
2mag 90252
Parameter
0-40 °C temp. range (at 80% humidity)
100 – 2,000 rpm speed
stirrer W × D × H
200 mm × 155 mm × 38 mm
Kompatibilität
for use with MIXdrive 6/12/24/96 MTP stirring device
with RS232 interface
Allgemeine Beschreibung
Powerful 2mag control unit with RS232 interface, for connection of one stirrring drive MIXdrive 6/12/24/96 MTP. 10 Watts stirring power, wide speed range from 100 up to 2,000 rpm, jerk-free stirring also at low speeds, 4-step power setting. Clear digital display for speed- and power settings, SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the stirring bar. QuickSet for quick setting of start- and maximum speed, automatic memory function to save the last settings, resistant stainless steel housing, easy to clean.
Anwendung
  • Chemical reactions
  • Cell culture
  • Microbiology
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 100-1,600 rpm.
  • 4 power steps.
  • RS232 interface.
  • Clear digital display.
  • SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the stirring bar.
  • QuickSet for quick setting of start- and maximum speed.
  • Automatic memory function to save the last settings.
  • Easy to clean stainless steel.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)