Merck
AMBH324AB8BF
Ambeed, Inc.
Methyl (4-Cyanophenoxy)acetate
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.19
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
methyl (4-cyanophenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c1-13-10(12)7-14-9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5H,7H2,1H3
InChIKey
MAVSETCJUQQWBN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry, room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/272792-14-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/272792-14-0.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)