Merck
AMBH96F10783
Ambeed, Inc.
(4-Chloropyridin-2-yl)boronic acid
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.36
MDL-Nummer:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Iupac Name
4-chloropyridin-2-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H5BClNO2/c7-4-1-2-8-5(3-4)6(9)10/h1-3,9-10H
InChIKey
KOLVACJGJSSBEM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/870459-91-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/870459-91-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)