Fortfahren mit
BDPH9BCC9A33
Bide Pharmatech
7-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Synonym(e):
7-chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H8O1N1Cl1
Molekulargewicht:
193.63
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6-7-3-2-4-8(11)10(7)12-9(6)5-13/h2-5,12H,1H3
Inchi Key
FLYFADJEUDJOJU-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)