Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCDA2E

Bide Pharmatech

Ethyl 2,5-dibromothiazole-4-carboxylate

Synonym(e):

ethyl 2,5-dibromo-1,3-thiazole-4-carboxylate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H5O2N1Br2S1
Molekulargewicht:
314.99
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCDA2E wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C6H5Br2NO2S/c1-2-11-5(10)3-4(7)12-6(8)9-3/h2H2,1H3

Inchi Key

SAEIBOLCDWLABF-UHFFFAOYSA-N





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen