Merck
BDPH9BCCDFBB
Bide Pharmatech
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
Synonym(e):
2-(4-methyl-1-piperazinyl)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H25O2N4B1
Molekulargewicht:
304.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCDFBB wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C15H25BN4O2/c1-14(2)15(3,4)22-16(21-14)12-10-17-13(18-11-12)20-8-6-19(5)7-9-20/h10-11H,6-9H2,1-5H3
Inchi Key
LGIDGOSYDQTQDO-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)