Merck
BDPH9BCCE4F5
Bide Pharmatech
1-(1H-Indol-3-yl)-2-methylpropan-2-amine
Synonym(e):
1-(1H-indol-3-yl)-2-methyl-2-propanamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H16N2
Molekulargewicht:
188.27
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCE4F5 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H16N2/c1-12(2,13)7-9-8-14-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8,14H,7,13H2,1-2H3
Inchi Key
WREHPEFXXFJIIJ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)