Merck
BDPH9BCCEBC9
Bide Pharmatech
tert-Butyl 2-(aminomethyl)morpholine-4-carboxylate hydrochloride
Synonym(e):
tert-butyl 2-(aminomethyl)-4-morpholinecarboxylate hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H21O3N2Cl1
Molekulargewicht:
252.74
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCEBC9 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H20N2O3.ClH/c1-10(2,3)15-9(13)12-4-5-14-8(6-11)7-12;/h8H,4-7,11H2,1-3H3;1H
Inchi Key
HJYMDZCABLMKRN-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)