Merck
BDPH9BCD09EF
Bide Pharmatech
7-Aminoisoquinolin-1(2H)-one
Synonym(e):
7-amino-1(2H)-isoquinolinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O1N2
Molekulargewicht:
160.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD09EF wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c10-7-2-1-6-3-4-11-9(12)8(6)5-7/h1-5H,10H2,(H,11,12)
Inchi Key
YLYZPUIUNDCIRG-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)