Fortfahren mit
BDPH9BCD0A84
Bide Pharmatech
Methyl 2-(4-(2-bromoethyl)phenyl)acetate
Synonym(e):
methyl 2-(4-(2-bromoethyl)phenyl)acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H13O2Br1
Molekulargewicht:
257.13
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-14-11(13)8-10-4-2-9(3-5-10)6-7-12/h2-5H,6-8H2,1H3
Inchi Key
QXRJAWGFXUBQGW-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)