Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCD2E5B

Bide Pharmatech

6-Phenyl-2H-pyran-4(3H)-one

Synonym(e):

6-phenyl-2,3-dihydro-4H-pyran-4-one

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C11H10O2
Molekulargewicht:
174.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD2E5B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C11H10O2/c12-10-6-7-13-11(8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6-7H2

Inchi Key

SQQDHPWCAVNOOP-UHFFFAOYSA-N





Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen