Fortfahren mit
BDPH9BCD40C6
Bide Pharmatech
2,3-DIaminobenzoic acid hydrochloride
Synonym(e):
2,3-diaminobenzoic acid hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H9O2N2Cl1
Molekulargewicht:
188.61
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11;/h1-3H,8-9H2,(H,10,11);1H
Inchi Key
OMWNWENDHSMOPJ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)