Merck
BDPH9BCD4232
Bide Pharmatech
5-Methylthiophene-3-carboxylic acid
Synonym(e):
5-methyl-3-thiophenecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H6O2S1
Molekulargewicht:
142.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD4232 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H6O2S/c1-4-2-5(3-9-4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
Inchi Key
VFORWJLUXKGLAH-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)