Fortfahren mit
BDPH9BCD7233
Bide Pharmatech
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Synonym(e):
4-methyl-2-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5O2N2F3
Molekulargewicht:
206.12
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2/c1-3-4(5(13)14)2-11-6(12-3)7(8,9)10/h2H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
BURXOXYGSJVOBI-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)