Merck
BDPH9BCD9653
Bide Pharmatech
Ethyl 3-(chloromethyl)benzoate
Synonym(e):
ethyl 3-(chloromethyl)benzoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11O2Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.65
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-2-13-10(12)9-5-3-4-8(6-9)7-11/h3-6H,2,7H2,1H3
Inchi Key
ZJNVMXXFCNKXLT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Very pale reddish yellow - Yellow
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)