Fortfahren mit
BDPH9BCD966F
Bide Pharmatech
3-Iodo-5-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Synonym(e):
3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl methyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H7O1N2I1
Molekulargewicht:
274.06
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H7IN2O/c1-12-5-2-6-7(9)4-11-8(6)10-3-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
FKIMIWSUCKEXLD-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)