Merck
BDPH9BCD97D0
Bide Pharmatech
2,6-Di-tert-butyl-4-mercaptophenol
Synonym(e):
2,6-ditert-butyl-4-sulfanylphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H22O1S1
Molekulargewicht:
238.39
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCD97D0 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C14H22OS/c1-13(2,3)10-7-9(16)8-11(12(10)15)14(4,5)6/h7-8,15-16H,1-6H3
Inchi Key
NFVMNXZFSKGLDR-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)