Merck
BDPH9BCDA653
Bide Pharmatech
Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one
Synonym(e):
pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5O1N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.14
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H5N3O/c11-7-5-2-1-3-8-6(5)9-4-10-7/h1-4H,(H,8,9,10,11)
Inchi Key
XKEBMWRWBWRQAO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to beige to brown powder or crystals
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)