Fortfahren mit
BDPH9BCDC66F
Bide Pharmatech
3-(Piperidin-1-yl)propan-1-amine
Synonym(e):
3-(1-piperidinyl)propylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H18N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H18N2/c9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H2
Inchi Key
JMUCXULQKPWSTJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(Piperidin-1-yl)propan-1-amine
hstatements
Signalwort
Danger
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)