Fortfahren mit
BDPH9BCDC8A0
Bide Pharmatech
(3-Methyl-4-(methylthio)phenyl)boronic acid
Synonym(e):
(3-methyl-4-(methylthio)phenyl)boronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H11O2S1B1
Molekulargewicht:
182.05
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H11BO2S/c1-6-5-7(9(10)11)3-4-8(6)12-2/h3-5,10-11H,1-2H3
Inchi Key
MKFDONWOZBIQGF-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)